Learn More
POLR2I Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen POLR2I
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17270-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17270-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
POLR2I is a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. This subunit, in combination with two other polymerase subunits, forms the DNA binding domain of the polymerase, a groove in which the DNA template is transcribed into RNA. POLR2I has two zinc finger motifs with conserved cysteines and the subunit does possess zinc binding activity. Western blots using two different antibodies against two unique regions of this protein target confirm the same apparent molecular weight in our tests. This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. This subunit, in combination with two other polymerase subunits, forms the DNA binding domain of the polymerase, a groove in which the DNA template is transcribed into RNA. The product of this gene has two zinc finger motifs with conserved cysteines and the subunit does possess zinc binding activity.
Spezifikation
Spezifikation
POLR2I
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P36954, P60898
292778, 5438, 69920
POLR2I Fusion Protein Ag11027
Primary
-20°C
POLR2I
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hRPB14.5, POLR2I, RNA polymerase II subunit B9, RPB14.5, RPB9
POLR2I
IgG
Antigen Affinity Chromatography