Learn More
Poly(3-octylthiophen-2,5-diyl), regional zufällig, niedriger Metallgehalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450041
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450041 0.25 g 0.25 Gramm
11460041 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450041 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044778.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leitfähige Polymere
Conducting polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104934-51-2
Summenformel (C12H18S)n
Molekulargewicht (g/mol) 241.44
MDL-Nummer MFCD00241412
InChI-Schlüssel RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
PubChem CID 121233643
IUPAC-Name Azan;2,5-dimethyl-3-Octylthiophen
SMILES CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Namenshinweis Regiorandom, low metals
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in THF, CHCl3
Menge 0.25 g