Learn More
Polyacrylsäureamid, carboxyl-modifiziert, rein, niedriger Carboxylgehalt, ∽ MW 200,000, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(acrylamide), carboxyl modified |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | Carboxyl Modified, Low Carboxyl Conten |
Physikalische Form | Pulver oder Granulate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol |
Menge | 5 g |
Formelmasse | ≈200.000 |
Güte | Rein |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verlust bei Trocknung | 10% max. |