Learn More
Poly(Caprolacton)-Triol, durchschnittliches Molekulargewicht 300, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10781081 5 g Glasflasche -
10641925 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 39280-09-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39280-09-6
MDL-Nummer MFCD00084405
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(caprolactone) triol
Farbe Farblos
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Dichte 1.0700g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589nm)