missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Poly Crimp Seal Caps (11mm)

Works as either a snap-on or crimp-top cap

43.20 € - 432.00 €

Spezifikation

Typ Poly Crimp Seal
Verschlussgröße 11 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15218996
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
24444
Clear PTFE/Silicone 1000 Pk.
432.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15298986
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Restek™
24433
Clear PTFE/Natural Rubber 100 Pk.
43.20 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Use a standard crimping tool to secure the Poly Crimp seal onto any crimp-top vial

Spezifikation

Spezifikation

Poly Crimp Seal
11 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen