Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 6000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glass bottle
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(ethylene glycol) |
Farbe | White |
Physikalische Form | White flakes or powder |
Strukturformel | H(OCH2CH2)nOH |
Merck Index | 15, 7688 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 6000 |
Hydroxylzahl | 17 to 20mg KOH/g |
Verpackung | Glass bottle |