Learn More
Poly(Ethylenoxid), 100 %,∽ Molekulargewicht 900,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Plastikflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(ethylene oxide) |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | Approximate M.W. 900, 000 |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 65.0°C to 67.0°C |
Strukturformel | (-CH2CH2O-)n |
Merck Index | 15, 7688 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
Menge | 5 g |
Infrarotspektrum | Echt |