Learn More
Polyethylenoxid, ca. M.W. 100,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-186174
24.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEO
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEO
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene oxide)
Farbe Weiß bis gelb
Namenshinweis Approximate M.W. 100.000
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 65.0°C to 67.0°C
Strukturformel (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4539