Learn More
Polyacrylsäuremethylester, Lsg. in Toluol, mittlere M.W. ca. 40000 (GPC), Thermo Scientific™
Catalog Number 10552471
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Poly(methyl acrylate)
CAS 9003-21-8
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 110.0°C
Summenformel (C4H6O2)n
Strukturformel [-CH2CH(CO2CH3)-]n
MDL-Nummer MFCD00084441
Dichte 1.2200g/mL
Synonym 4-phenylmethoxyphenyl methyl prop-2-enoate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in esters, aromatic hydrocarbons, ketones,
Menge 500 mg
InChI-Schlüssel PTMPEQAUGJJXJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-Name (4-phenylmethoxyphenyl)methyl-Prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
PubChem CID 4206998
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.22