Learn More
Poly(N-Vinylcarbazol), ca. M.W. 90,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-186014
62.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25067-59-8
(C14H11N)n
193.25
MFCD00134336
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
15143
*-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25067-59-8
(C14H11N)n
193.25
MFCD00134336
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
15143
*-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Poly(N-vinylcarbazole)
Farbe Weiß
Namenshinweis Secondary standard
Physikalische Form Kristallpulver
Dichte 1.2000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, dichloromethane,, dioxane, thf, toluene
Menge 5 g
IUPAC-Name 9-ethenyl-9H-carbazole
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 3% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.683
Relative Dichte 1.2