Learn More
Poly(Phenylensulfid), Pulver, nominales Molekulargewicht 10000, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10732031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10732031 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10732031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(phenylene sulfide)
Farbe Braun bis weiß
Namenshinweis nominal M.W. 10000
CAS 9016-75-5
Physikalische Form Pulver
Strukturformel (-C6H4S-)n
MDL-Nummer MFCD00084445
Dichte 1.3600g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.36