Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 425, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-186465
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
25322-69-4
(C3H6O)n
134.18
MFCD00084446
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
32881
2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
[H]OC(C)CO
25322-69-4
(C3H6O)n
134.18
MFCD00084446
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
32881
2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
[H]OC(C)CO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol)
Namenshinweis Average M.W. 425
Siedepunkt 200.0°C
Schmelzpunkt -25.0°C
Strukturformel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Dichte 1.0000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Menge 5 g
Flammpunkt 185°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4465 to 1.4505
Relative Dichte 1
Viskosität 80 mm2/s (25°C)