Learn More
Poly(Styrol-Divinylbenzol), 1 % vernetzt, 200 bis 400 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318968
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318968 25 g 25 Gramm
11328968 5 g 5 Gramm
11338968 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041800.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Herstellung von funktionalisierten Beads, die in der Festphasensynthese verwendet werden
Poly(styrene-divinylbenzene) is widely used as column packing material in liquid chromatography for separation of both organic and inorganic ions. is used in inorganic trace analysis for solid phase extraction preconcentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-70-7
Summenformel C24H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 409.48
MDL-Nummer 9003-70-7
InChI-Schlüssel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
IUPAC-Name 1,2-Bis(ethenyl)benzol, Styrol
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(styrene-divinylbenzene)
Namenshinweis 1% cross-linked
Physikalische Form Perlen
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Netzgröße 200 to 400 Mesh