Learn More
Poly(Vinylacetat), ∽ Molekulargewicht 100,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(vinylacetat) |
Namenshinweis | Mittelwert M.W. 101600 |
CAS | 9003-20-7 |
Physikalische Form | Perlen |
Summenformel | (C4H6O2)n |
Strukturformel | [-CH2CH(O2CCH3)-]n |
MDL-Nummer | MFCD00084457 |
Dichte | 1.1800 g/ml |
Synonym | Vinylacetat, Essigsäure-N-heptylester, Ethenylethanoat, 1-Acetoxyethylen, Vinyl-Ethanoat, Acetoxyethen, Vinylacetat-Monomer, Vinyl-a-Monomer, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer |
Menge | 500 g |