Learn More
Poly(Vinylalkohol), 88 % hydrolysiert, durchschnittliches Molekulargewicht 22000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
1kg; Kunstoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(vinyl alcohol) |
Farbe | Gelb bis Braun |
Namenshinweis | 88% Hydrolyzed, Average M.W. 22000 |
pH | 4.5 to 6.5 (4% aq.sol) |
CAS | 9002-89-5 |
Physikalische Form | Flüssig nach dem Schmelzen |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 240.0°C |
Asche | 1% max. (as Na2O) |
Summenformel | (C2H4O)n |
Strukturformel | [-CH2CH(OH)-]n |