Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(vinyl alcohol) |
CAS | 9002-89-5 |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 240.0°C |
pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
Infrarotspektrum | Echt |
Summenformel | (C2H4O)n |
Strukturformel | [-CH2CH(OH)-]n |
MDL-Nummer | MFCD00081922 |
Menge | 2.5 kg |
Merck Index | 15,7706 |