Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077184
20.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9002-89-5
(C2H4O)n
44.05
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
11199
ethenol
OC(-*)C-*
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9002-89-5
(C2H4O)n
44.05
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
11199
ethenol
OC(-*)C-*
Indikator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
Schmelzpunkt 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
Menge 100 g
Merck Index 15,7706
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Viskosität 53-63 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Reinheit (%) 92.0-94%