Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(vinyl alcohol) |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 240.0°C |
Strukturformel | [-CH2CH(OH)-]n |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in hot water. |
Menge | 25 g |