Learn More
Polyvinylformal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339688
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339688 25 g 25 Gramm
11359688 100 g 100 Gramm
11349688 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044190.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9003-33-2 | (C5H8O2)n | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-33-2
Summenformel (C5H8O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00084463
InChI-Schlüssel DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly vinyl formal, ethenyloxy methoxy ethene, polyvinyl formal, ethene, 1,1'-methylenebis oxy bis-, homopolymer, vinyloxymethoxyethylene, methylene glycol divinyl ether, 1,1'-methylenebisoxy bisethene, ethene,1,1'-methylenebis oxy bis-9ci
PubChem CID 165717
IUPAC-Name Ethenoxymethoxyethen
SMILES *-CC1CC(-*)OCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (vinyl formal)
Physikalische Form Granulatpulver
Dichte 1.23 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
Menge 25 g