Learn More
Buerkle™ Schlauchschellen aus Polyacetal
Artikelnummer. 10616843 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 bis 11 mm
11 bis 12 mm
12 bis 14 mm
13 bis 15 mm
15 bis 17 mm
17 bis 19 mm
18 bis 20 mm
20 bis 22 mm
23 bis 25 mm
6 bis 6.5 mm
9 bis 10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10616843 18 bis 20 mm 10 Stück
10382482 6 bis 6.5 mm 10 Stück
10054083 9 bis 10 mm 10 Stück
10591954 10 bis 11 mm 10 Stück
10696453 11 bis 12 mm 10 Stück
10542403 12 bis 14 mm 10 Stück
10347752 13 bis 15 mm 10 Stück
10275872 15 bis 17 mm 10 Stück
10163042 17 bis 19 mm 10 Stück
10001922 20 bis 22 mm 10 Stück
10033513 23 bis 25 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10616843 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86780020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Buerke™ Polyacetal-Schlauchklemmen, um die Schläuche sicher und fest zu verklemmen.
  • Schlauchklemmen aus Polyacetal (POM)
  • Mit einer Vielzahl an Durchmessern
  • POM ist weiß, sterilisierbar, rostet nicht, ist dauerhaft elastisch und hygienisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyacetal
Zur Verwendung mit Schläuche
Verpackungsmenge 10/Packung
Schlauchgröße 18 bis 20 mm
Farbe Weiß
Produkttyp Schlauchklemme