Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus Polycarbonat
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen. Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
17.95 € - 66.05 €
Spezifikation
Produkttyp | Luer-Anschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Material | Polycarbonat |
Verpackungsmenge | 25er-Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11760279
|
Masterflex™
45501-66 |
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde | Übergänge zwischen Luer-Anschlüssen und UNF- oder NPT-Gewinden |
40.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11746008
|
Masterflex™
45501-60 |
Luer (Buchse) x 10 für 32 Zoll UNF-Gewinde | Übergänge zwischen Luer-Anschlüssen und UNF- oder NPT-Gewinden |
37.70 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745988
|
Masterflex™
45504-84 |
Männlicher Luer-Anschluss an männlichem Gewinde mit 10 bis 32 in. | Übergänge zwischen Luer-Anschlüssen und UNF- oder NPT-Gewinden |
66.05 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12197750
|
Masterflex™
45504-00 |
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/16 Zoll Schlauchanschluss | Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche |
24.45 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11739709
|
Masterflex™
45504-19 |
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/4 Zoll Schlauchanschluss | Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche |
30.10 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745668
|
Masterflex™
45501-82 |
Männlicher Luer x weibliche Luer-Kupplung | Luer-zu-Luer Anschlüsse |
31.30 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11729709
|
Masterflex™
45504-04 |
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/8 Zoll Schlauchanschluss | Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11749959
|
Masterflex™
45501-04 |
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter | Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11959668
|
Masterflex™
45504-72 |
Männlicher Luer-Stecker x Männlicher Luer-Adapter | Luer-zu-Luer Anschlüsse |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen.Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
- Hergestellt aus100 % reinen Rohstoffen
- Frei von Verunreinigungen und ideal für Spritzen oder kleine Schläuche
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen mit verschiedenen Verbindungsoptionen aus
- Zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
- Männlicher und weiblicher Luer-Anschluss erhältlich
Spezifikation
Luer-Anschluss | |
ISO 9001 | |
Polycarbonat | |
25er-Packung |