Learn More
Kartell™ Polycarbonat-/Polypropylen-Pipettenspitze
Beschreibung
- Aus Polycarbonat/Polypropylen
- Spitze für Mikropipette
- Lieferung im Rack
- Die Kompatibilität ist unterschiedlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pipettenspitzen |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Farbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | Gestell |
| Produkttyp | Pipettenspitze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell, Gilson , Eppendorf , Socorex , Finnpipette Brand, Hamilton |
| Material | Polycarbonat/Polypropylen |