Learn More
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-185828
14.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24936-68-3
(C16H14O3)n
NaN
MFCD00084476
CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24936-68-3
(C16H14O3)n
NaN
MFCD00084476
CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polycarbonate resin
Farbe Nicht ausgewiesen
Namenshinweis M.W. 64.000
Physikalische Form Pellets
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.2000g/mL
Menge 5 g
Strukturformel [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n