missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polycystin-1/PKD1 Antibody (PKS161f/B7), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18117208 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18117208 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18117208 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250247R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Polycystin-1/PKD1 Monoclonal specifically detects Polycystin-1/PKD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Polycystin-1/PKD1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon PKS161f/B7
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein, PBP, Pc-1, polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), polycystic kidney disease-associated protein, polycystin 1, polycystin-1, transient receptor potential cation channel, subfamily P, member 1, TRPP1
Gensymbole PKD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein (233 aa)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5310
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.