Learn More
Brady™ Hochleistungs-Polyesterband, 100 mm breit
Beschreibung
- B-569 haftet auf glatten Oberflächen mit der gleichen Haltbarkeit wie B-595.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Beschreibung | GlobalMark Hochleistungs-Polyesterband |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Blau |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |