Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester, Breite 100 mm
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
640.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Beschreibung | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Format | Roll |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermal Transfer |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11509233
|
Brady™
076627 |
Blau |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11509253
|
Brady™
076647 |
Schwarz |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11569243
|
Brady™
076643 |
Braun |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11549213
|
Brady™
076610 |
Durchsichtig |
640.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11529243
|
Brady™
076639 |
Grün |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11549253
|
Brady™
076651 |
Grau |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11509213
|
Brady™
076606 |
Hellblau |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11578924
|
Brady™
999472 |
Ocker |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11589233
|
Brady™
076635 |
Orange |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11549233
|
Brady™
076631 |
Violett |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11538924
|
Brady™
999468 |
Himmelblau |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11569223
|
Brady™
076623 |
Rot |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11569203
|
Brady™
076602 |
Gelbbraun |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11589213
|
Brady™
076614 |
Weiß |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11529223
|
Brady™
076619 |
Gelb |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
- GlobalMark hochleistungsfähige Polyester-Endlosetiketten
Spezifikation
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen | |
80 Gardner-Einheiten | |
-40°C | |
1 Rolle | |
-40°bis +100 °C | |
0,019 mm |
Acryl, Permanent | |
Polyester | |
Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. |