Learn More
Shield Medicare™ Klerwipe™ Trocken-Wischtücher aus Polyester
Beschreibung
- Verpackt und doppelt eingetütet in Reinräumen der Klasse C (ISO-Klasse 7) vor Gammabestrahlung bei 25 kGy
- 115 g/m2 Rundstrick-Polyester mit laserversiegelten Kanten
- Hergestellt aus bindemittelfreiem, wasserstrahlverfestigtem Cellulose/Polyester-Gemisch mit 68 g/m2
- Aus nicht scheuerndem Polyurethanschaum
- Geeignet für Reinraumanwendungen
- Flexible Anwendung
- Geeignet für den direkten Kontakt mit dem Produkt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Trockenwischtücher |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polyester |
| Extinktion | Geringe Flusenbildung |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 |
| Abmessungen (L x B) | 230 x 230 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einsatz in Reinräumen |
| Verpackungsmenge | 100/Packung |
| Sterilität | Steril |