Learn More
Brady™ Polyester-Etikett
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
159.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Polyesteretiketten für BBP33 Drucker |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13531460
|
Brady™
142886 |
Durchsichtig | 76,2 mm |
220.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13521460
|
Brady™
143081 |
Weiß | 76,20 mm |
159.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Freezerbondz™ Etiketten kleben an bereits gefrorenen Röhrchen, Fläschchen, Gestellen und Flaschen. Material muss leicht überlappen.Spezifikation
Polyesteretiketten für BBP33 Drucker | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
1 | |
100/Packung | |
Rectangle | |
0.003 in. | |
28,60 mm | |
1 in. | |
3 in. |
Acryl, Permanent | |
Polyester | |
Etikett | |
-70°C | |
1500/Packung | |
LabelMark, MarkWare | |
0,019 mm | |
25,40 x 76,20 mm | |
25.4 mm | |
76,20 mm |