Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Freezerbondz II Polyester
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
Marke: Brady™ 143323
120.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Drucker-Kompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Schwarz | |
Polyester | |
1 in. | |
0,0032 in. | |
Acryl | |
0,375 in. Durchm. Fläschchen oben | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern |
BMP™51 und BMP™53 Drucker, BMP53 Label Printer | |
0.37 in. | |
2,54 cm | |
0,375 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser | |
Weiße Folie mit im Thermotransferverfahren bedruckbarer Beschichtung | |
ASTM D | |
240/Packung |