Learn More
Brady™ Warnschild „Laserstrahlung“ aus Polyester
Artikelnummer. 10244804
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
22 mm
43 mm
173 mm
Breite (metrisch):
25,00 mm
50 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10244804 173 mm 200 mm 1 Stück
11818030 22 mm 25,00 mm 1 ROLL
11740314 43 mm 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244804 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250229
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 309-TRI 200-B7541 (MARKENPRODUKT)
Höhe (metrisch) 173 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Form Dreieckig
Farbe Schwarz auf gelb