Learn More
Macherey-Nagel™ X200 POLYGRAM-Fertigfolien gemischt Format: 4 x 8 cm
Artikelnummer. 10125141 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10125141 4 x 8 cm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10125141 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 814028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Different TLC polyester sheets POLYGRAM in format 4x8 cm
Spezifikation
Material Polyesterplatten Polygram SIL G, Alox N, CEL 300
Menge 200er-Packung
Typ TLC Micro-Set M
Fluoreszierender Indikator UV254
Enthält 2 developing chambers; 2 x 50 glass capillaries 1 μL; 1 rubber cap for glass capillaries; 2 spotting guides; 1 measuring cylinder 10 mL; 1 beaker 25 mL; 1 glass laboratory sprayer with rubber bulb; 1 plastic syringe 1 mL; 20 Sheets filter paper MN 713, 15 x 21 cm; 50 polyester sheets Polygram SIL G/UV254, Alox N/UV254, CEL 300
Abmessungen (L x B) 4 x 8 cm