Learn More
Macherey-Nagel™ Spritzenvorsatzfilter aus Polyester
Gekennzeichnet für die Methodenvalidierung/Zertifizierung. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PET-Spritzenfilter aus Polyester sind hydrophile Mehrzweckmembranen, die nicht zytotoxisch sind und für die Verwendung mit polaren und nicht-polaren Lösungsmitteln, insbesondere Wasser und organischen Lösungsmittelmischungen zur TOC/DOC-Bestimmung, verwendet werden können.
129.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121°C (30 min) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | HPLC-zertifiziert |
Farbe | Farbloser, schwarzer Druck |
Totvolumen | 80 μl |
Beschreibung | Bedruckt mit Membrantyp, Durchmesser und Porengröße |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11683079
|
Macherey-Nagel™
729220 |
0,45 μm | 100/Packung |
132.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12436456
|
Macherey-Nagel™
729229 |
1,2 μm | 100/Packung |
129.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12446456
|
Macherey-Nagel™
729229.400 |
1,2 μm | 400/Packung |
515.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12766631
|
Macherey-Nagel™
729221.400 |
0,20 μm | 400/Packung |
515.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Chromafil™ Xtra Spritzenvorsatzfilter sind zur direkten Identifizierung von Membrantyp, Durchmesser und Porengröße aufgedruckt. Die Filter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um Kontaminationen und Verstopfungen empfindlicher Geräte zu verhindern, die zu Ausfallzeiten führen können. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Xtra Gehäuse aus gering blutendem, farblosem Polypropylen (PP) mit transparentem Etikett
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farbloser, schwarzer Druck | |
Bedruckt mit Membrantyp, Durchmesser und Porengröße | |
Polyester | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
> 12 bar | |
5 bis 100 ml |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Ja | |
Nicht steril | |
Nicht zytotoxisch: hemmt nicht das Wachstum von Mikroorganismen und höheren Zellen | |
Hydrophil | |
Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
25 mm |