Learn More
Cytiva Connector 25mm TCUNF 5/16' Male (2/pk) MAENNL.
Marke:  Cytiva 18-1169-23
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 11390062
  • 177.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Anschluss aus Kunststoff
PEEK
25 mm