missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Assistant™ Polyethylenflasche mit schmalem Hals

Artikelnummer. 10277771
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10277771 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10277771 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 49100036

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Assistant™ Die Polyethylenflasche mit schmalem Hals besteht aus Polyethylen und hat einen Schraubverschluss. Sie ist in verschiedenen Größen von 30 ml bis 5000 ml erhältlich.

  • Plastikflaschen für den allgemeinen Laborgebrauch
  • Enger Hals
  • Schraubverschluss GL 28

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchscheinendes Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen
Material Polyethylen
Menge Je 1
Verschlussfarbe Durchscheinend, weiß
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlussgröße GL 28
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.