Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen mit konischen Böden und Schraubverschluss
Für die Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
Marke: Greiner Bio-One 210270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.24700kg
Beschreibung
- Naturfarbenes Röhrchen
- Blaue Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Mit oder ohne Stützrand
Spezifikation
Blau | |
50 ml | |
Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. | |
Steril | |
Konisch | |
30 mm | |
Zentrifugenröhrchen mit Stützrahmen |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
300 | |
115 mm | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Ja |