Learn More
Kartell™ Scheibenmembran aus Polyethylen
Artikelnummer. 10214901
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10214901 160 mm 10 Stück
12677765 110 mm 10 Stück
10001051 80 mm 10 Stück
10448462 70 mm 10 Stück
12647785 240 mm 10 Stück
10011051 90 mm 10 Stück
10673852 45 mm 10 Stück
10224851 55 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10214901 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0084300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Scheiben bestehen aus Polyethylen und haben eine gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Polyethylen-Scheibenmembran wird verwendet, um das Filterpapier bei der Arbeit mit einem Buchner Trichter von der Trichterplatte zu trennen.
  • Nützliche Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
  • Verhindert Verstopfungen der Filterlöcher
Spezifikation
Filtertyp Siebfilter
Format Scheibe
Material Polyethylen
Porengröße 300 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
Anzahl pro Packung 10/Packung
Form Scheibe
Durchmesser (metrisch) 160 mm