Learn More
Kartell™ Steckverbindung, Polyethylen (PE)
Artikelnummer. 12553297
Change view
Click to view available options
:
Bohrung: 2.7 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12553297 Bohrung: 2.7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12553297 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0043500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyethylen. Kartell™ Kegel-Trenner eignen sich zum Verbinden von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff. Diese Verbindungsstücke ermöglicht eine feste Verbindung.
Hergestellt aus Polyethylen.Kartell™ Kegel-Trenner eignen sich zum Verbinden von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff.Diese Verbindungsstücke ermöglicht eine feste Verbindung.
  • Autoklavierbar
  • Polyethylen
  • Verbindungsstücke ermöglicht eine feste Verbindung
  • Ersetzt teure Adapter
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE IVD
Durchmesser (metrisch) 6 bis 8 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit Diese Schnellverbindungsstücke eignen sich zur Verbindung von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diese Schnellverbindungsstücke sind nützlich zur Verbindung von Glas-, Gummi- oder Plastikschläuchen
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 2.7 mm-Bohrung
Produkttyp Schnelltrenner