missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Polyethylen-Schraubverschluss
Zur Verwendung mit 4 ml-Röhrchen aus Polystyrol, Polypropylen und Polyethylen.
Marke: Greiner Bio-One 303311
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen-Terephthalat
- Farbe: Durchsichtig
Spezifikation
Durchsichtig | |
12 mm | |
4 ml-Röhrchen aus Polystyrol, Polypropylen und Polyethylen |
Scheibenkappe | |
PET (Polyethylen-Terephthalat) |