Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus Polyethylen für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke:  Masterflex™ 30623-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11745549
  • 21.21 € / 10 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Niederdruckanwendungen
  • Chemisch beständig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
  • Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Nein
HDPE
Schlauchtülle
5/8 Zoll
1/2 Zoll
Nur Ethylenoxid (ETO)
Gewinkelt
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M)
1 15/16-Zoll
1 5/32 Zoll
10 Anschlüsse
5/8 Zoll
5/8 Zoll
1 31/32 Zoll