Learn More
Polyethylenglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3173387
16.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Polyethylene glycol is used as an excipent in pharmaceutical products. It is used in the precipitation of proteins as well as in the separation and purification of biomolecules and in the induction of cell hybridization. It acts as a fusing agent to enhance the effect of macrophages on hybridoma; as a vascular agent in preclinical work; as an anti-foaming agent in food and as the gate insulator in an electric double-layer transistor to enhance superconductivity in an insulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 1000
Physikalische Form Pulver/Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Dichte 1.101
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Flammpunkt 260°C (500°F)