missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyethylenglykol 2,000, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026265
22.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG 2000
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG 2000
ethane-1,2-diol
[H]OCCO

Polyethylene glycol is used in the field of pharmaceuticals, cosmetics, paper, rubber and ceramics and in wood processing. It is also used in the manufacture of surfactants, dispersant resin and plastics. It acts as a dye carrier in paints and inks; soldering fluxes with good spreading property and as a softener and antistatic agent for textiles. It is also one of the main materials of ester type surface active agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 2,000
pH 5 to 7
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Geruch Odorless

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'