Learn More
Polyethylenglykol 400, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026155
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG 400
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG 400
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 400
pH 5 to 7
Schmelzpunkt 4°C to 8°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Dichte 1.126
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Flammpunkt 240°C (464°F)
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.466
Empfindlichkeit Hygroscopic