Learn More
Polyethylenglycol 6,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023716
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In Gas chromatorgraphy, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene Glycol 6000
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly and aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g