Learn More
Polyethylenglykol Diacrylat, Molekulargewicht 3,400, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080129
25.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26570-48-9
C5H10O4
134.131
MFCD00081876
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
16212859
Ethan-1,2-diol;prop-2-ensäure
C=CC(=O)O.C(CO)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26570-48-9
C5H10O4
134.131
MFCD00081876
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
16212859
Ethan-1,2-diol;prop-2-ensäure
C=CC(=O)O.C(CO)O
Polyethylene glycol diacrylate is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings. It widely used in various biomedical applications such as hydrogel development for drug delivery, tissue engineering, wound healing and electrospinning processes for bioapplication due to its non-toxicity and cytocompatiblity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol diacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 3,400
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform.
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive