Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylenglycol Dimethansulfonat, Molekulargewicht 8,000
18.60 € - 220.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 52410-74-9
Summenformel C4H10O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 218.238
MDL-Nummer MFCD03100947
InChI-Schlüssel QSQFARNGNIZGAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dimethanesulfonate, dmse, 1,2-bis mesyloxy ethane, ethylene methanesulfonate, ethylene glycol dimesylate, ethane dimethane sulphonate, 1,2-ethanediyl dimethanesulfonate, dimethylene dimethanesulfonate, ethylene bis methanesulfonate, ethane dimethanesulphonate
PubChem CID 20796
IUPAC-Name 2-Methylsulfonyloxyethylmethansulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15447255
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
046559.MD
250mg
18.60 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15472717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
046559.03
1g
51.60 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15482717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
046559.06
5g
220.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
52410-74-9
218.238
QSQFARNGNIZGAW-UHFFFAOYSA-N
20796
CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C
C4H10O6S2
MFCD03100947
ethylene dimethanesulfonate, dmse, 1,2-bis mesyloxy ethane, ethylene methanesulfonate, ethylene glycol dimesylate, ethane dimethane sulphonate, 1,2-ethanediyl dimethanesulfonate, dimethylene dimethanesulfonate, ethylene bis methanesulfonate, ethane dimethanesulphonate
2-Methylsulfonyloxyethylmethansulfonat
Spezifikation
Polyethylene glycol dimethanesulfonate
52410-74-9
MFCD03100947
QSQFARNGNIZGAW-UHFFFAOYSA-N
2-Methylsulfonyloxyethylmethansulfonat
20796
Weiß
M.W. 8,000
C4H10O6S2
ethylene dimethanesulfonate, dmse, 1,2-bis mesyloxy ethane, ethylene methanesulfonate, ethylene glycol dimesylate, ethane dimethane sulphonate, 1,2-ethanediyl dimethanesulfonate, dimethylene dimethanesulfonate, ethylene bis methanesulfonate, ethane dimethanesulphonate
CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C
218.238
Granularer Feststoff