Learn More
Polyethylenglycol-Methyletheracrylat, Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080093
64.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32171-39-4
(C2H4O)nC4H6O2
NaN
MFCD00803685
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
18392
2-Methoxyethylprop-2-enoat
COCCOC(=O)C=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32171-39-4
(C2H4O)nC4H6O2
NaN
MFCD00803685
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
18392
2-Methoxyethylprop-2-enoat
COCCOC(=O)C=C
Polyethylene glycol methyl ether acrylate is used as a raw material in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 5,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 1 g