Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithals-Waschflaschen (PE)
Catalog Number 10062922
Click to view available options
Fassungsvermögen:250 ml; Verschlussfarbe:Gelb
Hergestellt aus Polyethylen. Kartell™ Weithalsflaschen mit Graduierung eignen sich hervorragend für eine einfache und sichere Befüllung. Die Spritzflaschen verfügen über farbcodierte Verschlüsse zur einfachen Identifizierung. Die Raffinierte Kappe verhindert, dass durch Druckaufbau in der Flasche ein unbeabsichtigtes Austropfen entsteht.
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
  • Aus Polyethylen
  • Farbcodierte Kappen für eine einfache Identifizierung
  • Kappen mit durchdachtem Design zum Vermeiden von Tropfen
  • Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Kapazität (metrisch) 250 ml
Außendurchmesser (metrisch) Öffnung 38 mm
Enthält Farbcodierte Kappe
Material Polyethylen
Typ Weithalsspülflasche
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL45
Verschlussfarbe Gelb
Außendurchmesser (metrisch) 60mm
Graduierungen 25 ml
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit