Learn More
VITLAB™ Fasstrichter, HDPE, transparent, D=430mm, H=420mm, Auslauf D=37mm
Flaschen- und Dekantenflüssigkeiten mit dem VITLAB™ Polyethylen-HD Großtrichter, sein Winkel eignet sich für das Aufhängen im Labor.
Marke:  VITLAB™ 42393
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 10796821
  • 92.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent
  • Schneller Durchfluss durch steilen 60 °-Winkel
  • Praktischer Griff zum Aufhängen
  • Geeignet zum Befüllen mit großen Mengen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
430 mm
37 mm
60 °
1750 ml
HDPE
1/Pckg.