Learn More
Kartell™ Polyethylen-Schraubverschlüsse für Tropfflaschen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyethylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Schraubverschlüsse für Polyethylen-Tropfflaschen, erhältlich in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Ausgussformen, sind eine robuste Lösung für Laboranwe
- Lieferbar mit langer oder kurzer Tropftülle
- Passend auf standardmäßige Eng- und Weithalsflaschen
- Lange Tropftülle ermöglicht präzises Austropen und somit exaktes Bemessen des Volumens
- Kurze Tülle gibt einen beständigen Strom für das Abfüllen kleiner Mengen ab
- Mit PE-Kappe für Spitzenverschluss zum Vermeiden von Verschüttungen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | PE-Kappe für Spitzenverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Halsausführung | 30 mm |
| Form | Quadratisch |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standardflaschen mit engem Flaschenhals, Teilenummern 15801–15821–15841–15861–15881–15901 und Standardflaschen mit weitem Flaschenhals, Teilenummern 1608–1610 |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,866 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,574 in. |