missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Polyethylen-Schraubverschlüsse für Tropfflaschen

Artikelnummer. 11382914
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 18
GL 25
Länge (metrisch):
16 mm
40 mm
41 mm
Produkttyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss für Tropfflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Länge (metrisch) Produkttyp unitSize
11382914 GL 25 41 mm Schraubverschluss für Tropfflaschen 1 Stück
11372914 GL 18 40 mm Schraubverschluss 1 Stück
10091021 GL 18 16 mm Schraubverschluss für Tropfflaschen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382914 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0330700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Konstruktion aus Polyethylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ Schraubverschlüsse für Tropfflaschen aus Polyethylen sind in verschiedenen Größen und Ausgießformen erhältlich und bieten eine robuste Lösung für Tropfanforderungen im Labor.

Die Konstruktion aus Polyethylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Schraubverschlüsse für Polyethylen-Tropfflaschen, erhältlich in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Ausgussformen, sind eine robuste Lösung für Laboranwe

  •  Lieferbar mit langer oder kurzer Tropftülle
  • Passend auf standardmäßige Eng- und Weithalsflaschen
  • Lange Tropftülle ermöglicht präzises Austropen und somit exaktes Bemessen des Volumens
  • Kurze Tülle gibt einen beständigen Strom für das Abfüllen kleiner Mengen ab
  • Mit PE-Kappe für Spitzenverschluss zum Vermeiden von Verschüttungen

Spezifikation

Enthält PE-Kappe für Spitzenverschluss
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 41 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Halsausführung 30 mm
Produkttyp Schraubverschluss für Tropfflaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Standardflaschen mit engem Flaschenhals, Teilenummern 15801–15821–15841–15861–15881–15901 und Standardflaschen mit weitem Flaschenhals, Teilenummern 1608–1610
Verschlusstyp Langer Ausguss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.